missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6PPD-quinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((4-Methylpentan-2-yl)amino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| CAS | 2754428-18-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H22 N2 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-((4-Methylpentan-2-yl)amino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 6PPD-quinone, 6PPD-Quinone, 2-[(1,3-Dimethylbutyl)amino]-5-(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione (ACI), 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione','2-[(1,3-dimethylbutyl)amino]-5-(phenylamino)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)9-13(3)19-15-10-18(22)16(11-17(15)21)20-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,10-13,19-20H,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CC(C)NC1=CC(=O)C(=CC1=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-anilino-5-(4-methylpentan-2-ylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.38 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?