Få mere at vide
6H05 (TFA), MedChemExpress
Artikelnummer. 16467867
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467867 5 mg -
16435148 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16467867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12408A
MedChemExpress 6H05 TFA is a selective, and allosteric inhibitor of oncogenic mutant K-Ras(G12C).
6H05 TFA is a selective, and allosteric inhibitor of oncogenic mutant K-Ras(G12C).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6H05 (TFA)
CAS 2061344-88-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H31ClF3N3O4S3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (86.42 mM)
SMIL O=C(C1CCN(C(CSC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC1)NCCSSCCN(C)C.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 590.14
Formel vægt 590.14
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease