missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6H-Benzo[cd]pyren-6-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6H-Benzo[cd]pyren-6-one |
| CAS | 3074-00-8 |
| Molekylær formel | C19 H10 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Naphthanthrone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H10O/c20-19-14-5-1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15(19)17(12)18(13)16(11)14/h1-10H |
| SMIL | O=C1c2cccc3ccc4ccc5cccc1c5c4c23 |
| IUPAC navn | pentacyclo[13.3.1.05,18.08,17.011,16]nonadeca-1,3,5(18),6,8(17),9,11(16),12,14-nonaen-19-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vægt | 254.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?