Få mere at vide
(6E)-8-Methyl-6-nonenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6E)-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5+ |
| Formel vægt | 170.1307 |