missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6E)-8-Methyl-6-nonenoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30464352
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464352 500 mg
30482663 100 mg
30473075 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325790500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59320-77-3
Molekylær formel C10 H18 O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
IUPAC navn (E)-8-methylnon-6-enoic acid
SMIL CC(C)\C=C\CCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6E)-8-Methyl-6-nonenoic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5+
Formel vægt 170.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.