Få mere at vide
(6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoic Acid (5-Ketofluvastatin), Mikromol™
Artikelnummer. 17971616
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971616 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0676.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoic Acid (5-Ketofluvastatin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ketofluvastatin
CAS 1160169-39-0
Analyt- eller komponentnavne 5-Ketofluvastatin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24H24FNO4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid, 5-Ketofluvastatin, Fluvastatin Sodium Impurity D, Fluvastatin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C24H24FNO4/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30/h3-12,15,19,28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30)/b12-11+
SMIL CC(C)n1c(\C=C\C(=O)CC(O)CC(=O)O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
IUPAC navn (E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxo-hept-6-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 409.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 409.1689 g/mol