Få mere at vide
(6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoic Acid (5-Ketofluvastatin), Mikromol™
Beskrivelse
(6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoic Acid (5-Ketofluvastatin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ketofluvastatin |
| CAS | 1160169-39-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Ketofluvastatin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24H24FNO4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid, 5-Ketofluvastatin, Fluvastatin Sodium Impurity D, Fluvastatin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24FNO4/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30/h3-12,15,19,28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30)/b12-11+ |
| SMIL | CC(C)n1c(\C=C\C(=O)CC(O)CC(=O)O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxo-hept-6-enoic acid |
| Vis mere |