missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(6E)-6-Octadecenoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30179596
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179596 10 mg
30179642 5 mg
30179279 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO86006510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 593-40-8
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.46
Synonym (E)-6-Octadecenoic Acid, 6-trans-Octadecenoic Acid, C18:1-6ttrans-6-Octadecenoic Acid, trans-delta6-Octadecenoic Acid, delta6-trans-Octadecenoic Acid, Petroselaidic Acid
SMIL CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6E)-6-Octadecenoic Acid
Mængde 10 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.