Få mere at vide
(6E,10E)-7,11,15-Trimethyl-3-oxohexadeca-6,10,14-trienoic Acid, Ethyl Ester,(Mixture of Isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6E,10E)-7,11,15-Trimethyl-3-oxohexadeca-6,10,14-trienoic Ac |
| CAS | 141538-75-2 |
| Molekylær formel | C21 H34 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-6-24-21(23)16-20(22)15-9-14-19(5)13-8-12-18(4)11-7-10-17(2)3/h10,12,14H,6-9,11,13,15-16H2,1-5H3/b18-12+,19-14+ |
| SMIL | CCOC(=O)CC(=O)CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| IUPAC navn | ethyl (6E,10E)-7,11,15-trimethyl-3-oxohexadeca-6,10,14-trienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.49 |
| Formel vægt | 334.2508 |