Få mere at vide
Invitrogen™ 6Ckine (CCL21) mus ProcartaPlex™ Simplex sæt
Artikelnummer. 17882984
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17882984 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17882984 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01026101901
The Mouse 6Ckine (CCL21) ProcartaPlex Simplex Kit måler 6Ckine (CCL21) protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex kits, så brugere kan oprette deres eget multiplex panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering.
The Mouse 6Ckine (CCL21) ProcartaPlex Simplex Kit måler 6Ckine (CCL21) protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex kits, så brugere kan oprette deres eget multiplex panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-sæt (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret multiplexpanel), er der kun behov for ét bufferkit (sælges separat) til hver analyseplade uanset plexstørrelse.
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktionerne omfatter:
Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt –25 50μ L prøve
Veletableret Luminex teknologi —højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 65 proteinmål i en enkelt –25 50μ L-—prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter Mus
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Assay følsomhed Som bestemt for parti 1: 0,012
Analyseområde Som bestemt for parti 1: 0,012 –50 pg/ml
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
High-throughput kompatibilitet Ja (384-brønds Mix and Match-panel)
Interassay CV Som bestemt for parti 1: 6,9 %
Intraassay CV Som bestemt for parti 1: 3 %
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter (CCS )
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L
CCS: 50μ L
Indhold og opbevaring •1 hætteglas Capture Beads (50X)
• 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistof (50X)
• 2 hætteglas Standard Mix (lyofiliseret)
Opbevares ved 2 –8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Chemokines, Immunologi