missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ 6bK
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18791829
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
500ug
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18791829 500ug
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18791829 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5402/500U

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor

6bK is an insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor (IC50 = 50 nM); regulates insulin, glucagon and amylin levels, and improves glucose tolerance in a diabetic mouse model.

This compound is supplied in net weight as the TFA salt.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R,6S,9S,12E,16S)-9-(4-Aminobutyl)-3-[(4-benzoylphenyl)methyl]-6-(cyclohexylmethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-1,4,7,10,15-pentaazacycloeicos-12-ene-16-carboxamide
CAS 1417537-93-9
Analyseprocentområde >97%
Mængde 500 μg
Molekylær formel C41H55N7O7
Formel vægt Observed MW: 757.92
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.