missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Beta-Muethyl Prednisolone 21-Acetate (>90%), TRC

Artikelnummer. 30483995
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483995 2.5 mg
30471020 5 mg
30483729 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3260312.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1048031-82-8
Molekylær formel C24H32O6
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Synonym (6beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
IUPAC navn [2-[(6R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6beta-Methyl Prednisolone 21-Acetate
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16+,17+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Formel vægt 416.2199
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.