Få mere at vide
6Beta-Methoxy-3,5-cycloandrost-15-en-17-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6Beta-Methoxy-3,5-cycloandrost-15-en-17-one |
| CAS | 1309594-70-4 |
| Molekylær formel | C20H28O2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-18-8-7-15-13(14(18)4-5-16(18)21)10-17(22-3)20-11-12(20)6-9-19(15,20)2/h4-5,12-15,17H,6-11H2,1-3H3/t12?,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20?/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2C=CC3=O)[C@@]4(C)CCC5CC145 |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vægt | 300.2089 |