Få mere at vide
6beta-Hydroxymethylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Mikromol™
Beskrivelse
6beta-Hydroxymethylandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6Beta-hydroxymethylandrosta-1,4-dien-3,17-dione |
| CAS | 121021-51-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6Beta-hydroxymethylandrosta-1,4-dien-3,17-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H26 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-(hydroxymethyl)-, (6beta)-, 6beta-(Hydroxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione, 6beta-Hydroxymethylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Exemestane Impurity B as 6β-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-19-7-5-13(22)10-17(19)12(11-21)9-14-15-3-4-18(23)20(15,2)8-6-16(14)19/h5,7,10,12,14-16,21H,3-4,6,8-9,11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](CO)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (6R,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Vis mere |