Få mere at vide
6beta-Hydroxymethylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 18033370
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18033370 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033370 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1161.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6beta-Hydroxymethylandrosta-1,4-diene-3,17-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6Beta-hydroxymethylandrosta-1,4-dien-3,17-dione
CAS 121021-51-0
Analyt- eller komponentnavne 6Beta-hydroxymethylandrosta-1,4-dien-3,17-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-(hydroxymethyl)-, (6beta)-, 6beta-(Hydroxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione, 6beta-Hydroxymethylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Exemestane Impurity B as 6β-Isomer
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-19-7-5-13(22)10-17(19)12(11-21)9-14-15-3-4-18(23)20(15,2)8-6-16(14)19/h5,7,10,12,14-16,21H,3-4,6,8-9,11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](CO)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (6R,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 314.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 314.1882 g/mol