Få mere at vide
6Beta-Hydroxylevonorgestrel, TRC
Artikelnummer. 30134551
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134551 100 mg
18051530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH939820100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55555-97-0
Molekylær formel C21 H28 O3
Molekylvægt (g/mol) 328.45
Synonym 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-6,17-dihydroxy-, (6β,17α)-, (6β,17α)-13-Ethyl-6,17-dihydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-6β,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. H (Pharmeuropa), 6β-Hydroxylevonorgestrel
IUPAC navn (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6beta-Hydroxylevonorgestrel
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 328.2038