Få mere at vide
6beta-Hydroxylevonorgestrel, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6beta-Hydroxylevonorgestrel |
| CAS | 55555-97-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6beta-Hydroxylevonorgestrel |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H28 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 13-Ethyl-6β,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one (6β-Hydroxylevonorgestrel), Levonorgestrel Imp. H (EP), 13-Ethyl-6beta,17-dihydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. H (Pharmeuropa), 6beta-Hydroxylevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Vis mere |