Få mere at vide
6beta-hydroxyestradiol, Mikromol™
Artikelnummer. 18070460
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18070460 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070460 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0300.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6beta-hydroxyestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6beta-Hydroxyestradiol
CAS 3-7-3583
Analyt- eller komponentnavne 6beta-Hydroxyestradiol
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C18 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6beta-Hydroxyestradiol
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (6R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]fenantren-3,6,17-triol
Molekylvægt (g/mol) 288.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 288,1725 g/mol