Få mere at vide
6Beta-Hydroxy Triamcinolone Acetonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6Beta-Hydroxy Triamcinolone Acetonide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(28)15-7-12(27)5-6-21(15,3)23(14,25)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-26/h5-7,13-14,16-17,19,26,28-29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16+,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Formel vægt | 450.2054 |
| Procent renhed | >95% |