Få mere at vide
6beta-Hydroxy Prednisolone (>90%), TRC
Artikelnummer. 30133293
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133293 5 mg
18063210 10 mg
18024020 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9523505MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16355-29-6
Molekylær formel C21H28O6
Molekylvægt (g/mol) 376.44
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6β,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6β,11β,17,21-tetrahydroxy- (6CI,7CI,8CI), (6β,11β)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6β-Hydroxyprednisolone
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6Beta-Hydroxy Prednisolone
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 376.1886