missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Beta-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30138743
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138743 100 mg
30010150 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH944505100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 984-47-4
Molekylær formel C24 H34 O5
Molekylvægt (g/mol) 402.52
Synonym 6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. A (EP), 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6β,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), (6β)-17-(Acetyloxy)-6-hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6β-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, 6β-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate
IUPAC navn [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23-,24+/m1/s1
Formel vægt 402.2406
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.