Få mere at vide
6Beta-Hydroxy Ethynyl Estradiol, TRC
Artikelnummer. 30041188
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041188 5 mg
30040667 25 mg
30040749 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9420105MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56324-28-8
Molekylær formel C20H24O3
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Synonym 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol, Ethinylestradiol Imp. F (EP), 6beta-Hydroxyethinylestradiol
IUPAC navn (6R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17-18,21-23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Formel vægt 312.1725
Procent renhed >95%