Få mere at vide
6Beta-Hydroxy Dexamethasone, TRC
Artikelnummer. 30010884
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010884 25 mg -
30004220 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH93950025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55879-47-5
Molekylær formel C22H29FO6
Molekylvægt (g/mol) 408.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methyl-, (6β,11β,16α)-, (6β,11β,16α)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-Hydroxydexamethasone, 6β-Hydroxydexamethasone
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6beta-hydroxy Dexamethasone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29FO6/c1-11-6-13-14-8-16(26)15-7-12(25)4-5-19(15,2)21(14,23)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,24,26-27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16-,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 408.1948
Procent renhed >95%