missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6beta-Hydroxy Cortisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6beta-Hydroxy Cortisol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 378.204 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?