Få mere at vide
6beta-Hydroxy Budesonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6Beta-Hydroxy Budesonide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 0.25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O7/c1-4-5-21-31-20-10-15-14-9-17(28)16-8-13(27)6-7-23(16,2)22(14)18(29)11-24(15,3)25(20,32-21)19(30)12-26/h6-8,14-15,17-18,20-22,26,28-29H,4-5,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vægt | 446.2305 |
| Procent renhed | >95% |