Få mere at vide
6Beta-Hydroxy-3Alpha,5Alpha-cycloandrostan-17-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3Alpha-5-Cyclo-5Alpha-androstan-6Beta-ol-17-one |
| CAS | 663-39-8 |
| Molekylær formel | C19H28O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 15459, NSC 75563, (3β,5α,6β)-6-Hydroxy-3,5-cycloandrostan-17-one, 6β-Hydroxy-3α,5-cyclo-5α-androstan-17-one, 3α,5α-Cyclo-6β-hydroxyandrostan-17-one, 6β-Hydroxy-3α,5-cyclo-5α-androstan-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-17-7-6-14-12(13(17)3-4-15(17)20)9-16(21)19-10-11(19)5-8-18(14,19)2/h11-14,16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12?,13?,14?,16-,17+,18-,19+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC3C(C[C@@H](O)[C@]45C[C@H]4CC[C@]35C)C1CCC2=O |
| IUPAC navn | (1S,2R,5R,7R,8R,10R,11S,15S)-8-hydroxy-2,15-dimethylpentacyclo[8.7.0.02,7.05,7.011,15]heptadecan-14-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.42 |
| Formel vægt | 288.2089 |