Få mere at vide
6Beta-Hydroxy-21-oic Triamcinolone Acetonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6Beta-Hydroxy-21-oic Triamcinolone Acetonide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29FO8/c1-20(2)32-17-9-12-13-8-15(27)14-7-11(26)5-6-21(14,3)23(13,25)16(28)10-22(12,4)24(17,33-20)18(29)19(30)31/h5-7,12-13,15-17,27-28H,8-10H2,1-4H3,(H,30,31)/t12-,13-,15+,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vægt | 464.1846 |