Få mere at vide
6Beta-Hydroxy-21-desacetyl Deflazacort, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6beta-Hydroxy-21-desacetyl Deflazacort |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO6/c1-11-24-23(18(29)10-25)19(30-11)8-14-13-7-16(27)15-6-12(26)4-5-21(15,2)20(13)17(28)9-22(14,23)3/h4-6,13-14,16-17,19-20,25,27-28H,7-10H2,1-3H3/t13-,14-,16+,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vægt | 415.1995 |