missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Beta-Hydroxy-17Alpha-acetoxyprogesterone, TRC

Artikelnummer. 30408598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408598 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82781525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6beta-Hydroxy-17alpha-acetoxyprogesterone
CAS 51154-16-6
Molekylær formel C23H32O5
Mængde 25 mg
Synonym 6beta,17-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione 17-Acetate, (6beta)-17-(Acetyloxy)-6-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C23H32O5/c1-13(24)23(28-14(2)25)10-7-18-16-12-20(27)19-11-15(26)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11,16-18,20,27H,5-10,12H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20-,21-,22+,23+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC navn [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 388.5
Formel vægt 388.225
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.