Få mere at vide
6Beta-Hydroxy-17Alpha-acetoxyprogesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6beta-Hydroxy-17alpha-acetoxyprogesterone |
| CAS | 51154-16-6 |
| Molekylær formel | C23H32O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6beta,17-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione 17-Acetate, (6beta)-17-(Acetyloxy)-6-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O5/c1-13(24)23(28-14(2)25)10-7-18-16-12-20(27)19-11-15(26)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11,16-18,20,27H,5-10,12H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20-,21-,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC navn | [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.5 |
| Formel vægt | 388.225 |