Få mere at vide
6Beta-Hydroxy-11-deoxycortisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6beta-Hydroxy-11-deoxycortisol |
| CAS | 548-97-0 |
| Molekylær formel | C21H30O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 11-Deoxy-6β,17-dihydroxy-corticosterone, 6β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 4-Pregnene-6β,17α,21-triol-3,20-dione, 6β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, NSC 9733, U 0405 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-6-3-12(23)9-16(19)17(24)10-13-14(19)4-7-20(2)15(13)5-8-21(20,26)18(25)11-22/h9,13-15,17,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C1CC[C@@]2(C)C([C@H](O)C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.46 |
| Formel vægt | 362.2093 |