Få mere at vide
6Beta-Bromo Androstenedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6Beta-Bromo Androstenedione |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25BrO2/c1-18-7-5-11(21)9-15(18)16(20)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,18+,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 364.1038 |