Få mere at vide
6beta,7beta,15beta,16beta-Dimethylene-3beta,5beta-dihydroxyandrostan-17-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-19-5-4-14-16(17(19)11-7-12(11)18(19)23)13-8-15(13)21(24)9-10(22)3-6-20(14,21)2/h10-17,22,24H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-,14-,15+,16+,17-,19-,20+,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 330.2195 |