Få mere at vide
6Beta,21-Dihydroxy-Eplerenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6b,21-Dihydroxy-Eplerenone |
| CAS | 674781-15-8 |
| Molekylær formel | C24H30O8 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (6β,7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-6,21-dihydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid γ-Lactone, Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O8/c1-21-6-4-11(25)8-13(21)18(27)16(20(29)30-3)17-12-5-7-23(9-14(26)19(28)32-23)22(12,2)10-15-24(17,21)31-15/h8,12,14-18,26-27H,4-7,9-10H2,1-3H3/t12-,14?,15+,16-,17+,18-,21?,22?,23+,24+/m0/s1 |
| SMIL | [H][C@@]12[C@H](C(OC)=O)[C@@H](O)C3=CC(CC[C@]3(C)[C@@]14[C@H](O4)C[C@@]5(C)[C@@]2([H])CC[C@]56OC(C(O)C6)=O)=O |
| IUPAC navn | methyl (4aS,4bR,5aR,6aS,7R,9aS,9bR,10S,11R)-4',11-dihydroxy-4a,6a-dimethyl-2,5'-dioxo-2,4,4a,4',5a,5',6,6a,8,9,9a,9b,10,11-tetradecahydro-3H,3'H-spiro[cyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxirene-7,2'-furan]-10-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.49 |
| Formel vægt | 446.19 |