Få mere at vide
6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione (6beta-Hydroxyhydrocortisone), Mikromol™
Artikelnummer. 18080590
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18080590 25 mg
18012690 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080590 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0185.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione (6beta-Hydroxyhydrocortisone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6beta-Hydroxy Cortisol
CAS 53-35-0
Analyt- eller komponentnavne 6beta-Hydroxy Cortisol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Imp. D (EP), NSC 76163, 6beta-Hydroxyhydrocortisone, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6beta,11beta)-, Corticosterone, 6beta,17-dihydroxy- (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,11beta,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (6beta,11beta)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxy-4-pregen-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17-Dihydroxycorticosterone, 6beta-Hydroxycortisol, Hydrocortisone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@H](O)C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC navn (6R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 378.459
Mængde 25 mg
Formel vægt 378.204 g/mol