missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione (6beta-Hydroxyhydrocortisone), Mikromol™
Beskrivelse
6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione (6beta-Hydroxyhydrocortisone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6beta-Hydroxy Cortisol |
| CAS | 53-35-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6beta-Hydroxy Cortisol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H30 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Imp. D (EP), NSC 76163, 6beta-Hydroxyhydrocortisone, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6beta,11beta)-, Corticosterone, 6beta,17-dihydroxy- (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,11beta,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (6beta,11beta)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxy-4-pregen-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17-Dihydroxycorticosterone, 6beta-Hydroxycortisol, Hydrocortisone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@H](O)C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (6R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?