missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6b-Hydroxy Norethindrone Acetate, TRC

Artikelnummer. 30407838
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407838 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7500355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6beta-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6beta-Hydroxynorethisterone Acetate)
CAS 6856-27-5
Molekylær formel C22 H28 O4
Mængde 5 mg
Synonym 6beta-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. F (EP), 6beta-Hydroxynorethisterone Acetate
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,20-,21+,22+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 356.46
Formel vægt 356.1988
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.