Få mere at vide
[(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-Chloropyridine-3-carboxylate (Chloronicergoline), Mikromol™
Artikelnummer. 17993406
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17993406 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17993406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0115.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-Chloropyridine-3-carboxylate (Chloronicergoline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloronicergoline
CAS 38536-28-6
Analyt- eller komponentnavne Chloronicergoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H26 Cl N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-Chloropyridine-3-carboxylate, Nicergoline Imp. A (EP), Chloronicergoline, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 8-[5-chloro-3-pyridinecarboxylate], Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-chloro-3-pyridinecarboxylate (ester), (8beta)- (9CI), [(8beta)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl 5-chloro-3-pyridinecarboxylate, Nicergoline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C24H26ClN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
SMIL CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Cl)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
IUPAC navn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-chloropyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 439.93
Mængde 50 mg
Formel vægt 439.1663 g/mol