Få mere at vide
6alpha-Methylprednisolone 21-Hemisuccinate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylprednisolone Hydrogen Succinate Sodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 496.2073 |