missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Alpha-Methyl Prednisone, TRC

Artikelnummer. 30138721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138721 50 mg
30135430 25 mg
17952835 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32593350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91523-05-6
Molekylær formel C22 H28 O5
Molekylvægt (g/mol) 372.455
Synonym 17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Methylprednisolone Imp. A (EP)
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6a-Methylprednisone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,19,23,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 372.194
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.