Få mere at vide
6Alpha-Methyl Prednisone 21-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30468431
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468431 5 mg
30478608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3260355MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115321-98-7
Molekylær formel C24 H30 O6
Molekylvægt (g/mol) 414.49
Synonym Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-6-methyl-, (6α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-6α-methyl-, 21-acetate (6CI), (6α)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17-Hydroxy-6α-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate, 6α-Methylprednisone acetate, 6α-Methylprednisone 21-acetate, Methylprednisolone Acetate Imp. K (EP)
IUPAC navn [2-[(6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6a-Methylprednisone 21-Acetate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,21,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Formel vægt 414.2042