Få mere at vide
6alpha-Methyl Prednisolone Aceponate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-alpha-Methyl Prednisolone Aceponate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36O7/c1-6-23(32)34-27(22(31)14-33-16(3)28)10-8-19-18-11-15(2)20-12-17(29)7-9-25(20,4)24(18)21(30)13-26(19,27)5/h7,9,12,15,18-19,21,24,30H,6,8,10-11,13-14H2,1-5H3/t15-,18-,19-,21-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 472.2461 |
| Procent renhed | >95% |