missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6Alpha-Methyl Prednisolone 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylprednisolone Acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vægt | 416.2199 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?