Få mere at vide
6Alpha-Methyl Prednisolone 17-Hemisuccinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-Methyl Prednisolone 17-Hemisuccinate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(20(30)13-27,34-22(33)5-4-21(31)32)25(17,3)12-19(29)23(16)24(2)8-6-15(28)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,27,29H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,31,32)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 474.2254 |
| Procent renhed | >95% |