Få mere at vide
6alpha-Methyl Prednisolone 17-Deshydroxy 17beta-Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30006124
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006124 100 mg
30004354 50 mg
30010391 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM327485100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 229019-44-7
Molekylær formel C21 H28 O4
Molekylvægt (g/mol) 344.44
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11-hydroxy-6-methyl-3-oxo-, (6α,11β)- (9CI), (6α,11β)-11-Hydroxy-6-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Methylprednisolone Impurity E
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H](C(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-11-8-13-14-4-5-15(19(24)25)21(14,3)10-17(23)18(13)20(2)7-6-12(22)9-16(11)20/h6-7,9,11,13-15,17-18,23H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,24,25)/t11-,13-,14-,15+,17-,18+,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 344.1988
Procent renhed >95%