missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Hemisuccinate, TRC

Artikelnummer. 30010603
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010603 50 mg
30008816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31252550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 119657-85-1
Molekylær formel C26 H36 O8
Molekylvægt (g/mol) 476.56
Synonym Corticosterone, 17-hydroxy-6α-methyl-, 21-(H succinate) (6CI), Methylhydrocortisone 21-(Hydrogen Succinate), (6α,11β)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione
IUPAC navn 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoic acid
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Hemisuccinate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H36O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h11,14,16-17,19,23,28,33H,4-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
Formel vægt 476.241
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.