Få mere at vide
6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate), Mikromol™
Beskrivelse
6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate) |
| CAS | 69688-15-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C24 H36 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Medroxyprogesterone Acetate Imp. F (EP), Medroxyprogesterone Acetate USP Related Compound A, Medroxyprogesterone Acetate USP RC A, 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate, 4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Related Compound A, Medroxyprogesterone Acetate Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h14,18-21H,6-13H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C[C@@H]14 |
| IUPAC navn | [(5S,6S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Vis mere |