Få mere at vide
6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate), Mikromol™
Artikelnummer. 17983226
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17983226 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17983226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0532.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
CAS 69688-15-9
Analyt- eller komponentnavne 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C24 H36 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Medroxyprogesterone Acetate Imp. F (EP), Medroxyprogesterone Acetate USP Related Compound A, Medroxyprogesterone Acetate USP RC A, 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate, 4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Related Compound A, Medroxyprogesterone Acetate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C24H36O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h14,18-21H,6-13H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C[C@@H]14
IUPAC navn [(5S,6S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 388.54
Mængde 50 mg
Formel vægt 388.2614 g/mol