Få mere at vide
6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione, TRC
Artikelnummer. 30479403
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30479403 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30479403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22604525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione
CAS 881896-95-3
Molekylær formel C21 H28 O3
Mængde 25 mg
Synonym Exemestane Impurity 16
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-20-8-6-14(22)11-18(20)13(12-24-3)10-15-16-4-5-19(23)21(16,2)9-7-17(15)20/h6,8,11,13,15-17H,4-5,7,9-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,16+,17+,20-,21+/m1/s1
SMIL COC[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC navn (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(methoxymethyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]fenantren-3,17-dion
Molekylvægt (g/mol) 328.445
Formel vægt 328.204