Få mere at vide
6alpha-Hydroxynorethisterone, Mikromol™
Artikelnummer. 30052326
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052326 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0218.020025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6alpha-Hydroxynorethisterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Hydroxynorethisterone
CAS 438244-33-8
Analyt- eller komponentnavne 6alpha-Hydroxynorethisterone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (6alpha,17alpha)-6,17-Dihydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 6alpha-Hydroxynorethisterone
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,10,13-15,17-18,22-23H,4-9,11H2,2H3/t13-,14-,15-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 314.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 314.1882 g/mol