Få mere at vide
6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 18091400
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18091400 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0219.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate
CAS 6856-28-6
Analyt- eller komponentnavne 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 356.46
Mængde 50 mg
Formel vægt 356.1988 g/mol