Få mere at vide
6alpha-Hydroxyhydrocortisone, Mikromol™
Artikelnummer. 30052629
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052629 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052629 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0185.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6alpha-Hydroxyhydrocortisone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Hydroxyhydrocortisone
CAS 2242-98-0
Analyt- eller komponentnavne 6alpha-Hydroxyhydrocortisone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6alpha-Hydroxyhydrocortisone, NSC 79099, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6alpha,11beta)-, Corticosterone, 6alpha,17-dihydroxy- (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha,11beta,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (6alpha,11beta)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha-Hydroxycortisol
InChI formel InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H](O)C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 378.46
Mængde 50 mg
Formel vægt 378.2042 g/mol