missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6alpha-Hydroxyestriol, Mikromol™
Beskrivelse
6alpha-Hydroxyestriol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6alpha-Hydroxyestriol |
| CAS | 7291-49-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6alpha-Hydroxyestriol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H24 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6alpha-Hydroxyestriol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O4/c1-18-5-4-11-10-3-2-9(19)6-13(10)15(20)7-12(11)14(18)8-16(21)17(18)22/h2-3,6,11-12,14-17,19-22H,4-5,7-8H2,1H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (6S,8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,16,17-tetrol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?